1-Phenylcyclopropanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Phenylcyclopropylamine
OR302455-1G OR302455-5G
APOSOR302455-1GEA 59.6 EUR
APOSOR302455-1G APOSOR302455-5G
1-Phenylcyclopropanamine 95%
1-Phenylcyclopropanamine
Formula: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05863520
Núm. CAS: 41049-53-0