Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-methyl-4-nitrobenzoate
OR30249-25G
APOSOR30249-25GEA 50.9 EUR
APOSOR30249-25G
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate
Formula: C₉H₉NO₄
MW: 195,18 g/mol
Pto. de fusión: 80…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085640
Núm. CAS: 24078-21-5