2,4-Dichloro-3-nitropyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR302491-100G OR302491-25G
APOSOR302491-100GEA 149 EUR
APOSOR302491-100G APOSOR302491-25G
2,4-Dichloro-3-nitropyridine 98%
2,4-Dichloro-3-nitropyridine
Formula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09261088
Núm. CAS: 5975-12-2