Methyl-6-aminopyrazine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR302497-1G OR302497-250MG OR302497-5G
APOSOR302497-1GEA 185 EUR
APOSOR302497-1G APOSOR302497-250MG APOSOR302497-5G
Methyl-6-aminopyrazine-2-carboxylate
Methyl-6-aminopyrazine-2-carboxylate
Formula: C₆H₇N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697802
Núm. CAS: 118853-60-4