3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3025-25G OR3025-5G
APOSOR3025-25GEA 174 EUR
APOSOR3025-25G APOSOR3025-5G
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 97%
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formula: C₇H₁₁N₃
Pto. de fusión: 120…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067984
Núm. CAS: 118430-74-3