5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine
OR302515-25G OR302515-5G OR302515-100G
APOSOR302515-25GEA 77 EUR
APOSOR302515-25G APOSOR302515-5G APOSOR302515-100G
5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
Formula: C₁₀H₁₆N₄
MW: 192,2608 g/mol
Pto. de fusión: 150…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10009563
Núm. CAS: 571189-49-6