5-Morpholino-2-pyridinamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-5-morpholinopyridine
OR302520-1G
OR302520-100MG
OR302520-250MG
APOSOR302520-1GEA
58
EUR
APOSOR302520-1G
APOSOR302520-100MG
APOSOR302520-250MG
5-Morpholino-2-pyridinamine 98%
5-Morpholino-2-pyridinamine
Formula:
C₉H₁₃N₃O MW: 179,219 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09388785 Núm. CAS: 571189-78-1 |