Ethyl 2-amino-1H-imidazole-5-carboxylate 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-amino-1H-imidazole-5-carboxylate
OR302532-1G OR302532-5G
APOSOR302532-1GEA 63.8 EUR
APOSOR302532-1G APOSOR302532-5G
Ethyl 2-amino-1H-imidazole-5-carboxylate 97+%
Ethyl-2-amino-1H-imidazole-5-carboxylate
Formula: C₆H₉N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864446
Núm. CAS: 149520-94-5