6-Aminopyridine-2-carbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR302542-1G OR302542-250MG
APOSOR302542-1GEA 37.7 EUR
APOSOR302542-1G APOSOR302542-250MG
6-Aminopyridine-2-carbonitrile 97%
6-Aminopyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₅N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044252
Núm. CAS: 370556-44-8