Ethyl-5-aminopyrazine-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR302550-1G OR302550-25G OR302550-5G
APOSOR302550-1GEA 144 EUR
APOSOR302550-1G APOSOR302550-25G APOSOR302550-5G
Ethyl-5-aminopyrazine-2-carboxylate 95%
Ethyl-5-aminopyrazine-2-carboxylate
Formula: C₇H₉N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437665
Núm. CAS: 54013-06-8