6-Chloro-4-pyridazinamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR302554-1G OR302554-5G OR302554-250MG
APOSOR302554-1GEA 149 EUR
APOSOR302554-1G APOSOR302554-5G APOSOR302554-250MG
6-Chloro-4-pyridazinamine 98%
6-Chloro-4-pyridazinamine
Formula: C₄H₄ClN₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03085861
Núm. CAS: 29049-45-4