5-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-Amino-4-bromo-1H-pyrazol-3-yl)benzene, 4-Bromo-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
OR3026-5G OR3026-10G
APOSOR3026-5GEA 226 EUR
APOSOR3026-5G APOSOR3026-10G
5-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole 95%
5-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₉H₈BrN₃
MW: 238,08 g/mol
Pto. de fusión: 112…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067992
Núm. CAS: 2845-78-5