3,4-Diclorobenzohidrazida 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Dichlorobenzenecarbohydrazide, 3,4-Dichlorobenzohydrazide, 3,4-Dichlorobenzene-1-carbohydrazide, 3,4-Dichlorobenzoic acid hydrazide, 3,4-Dichlorobenzoic hydrazide
OR30269-1G OR30269-250MG
APOSOR30269-1GEA 43.5 EUR
APOSOR30269-1G APOSOR30269-250MG
3,4-Diclorobenzohidrazida 97%
3,4-Diclorobenzohidrazida
Formula: C₇H₆Cl₂N₂O
MW: 205,04 g/mol
Pto. de fusión: 154…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017057
Núm. CAS: 28036-91-1