N-Fenilmaleimida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR30270-500G
APOSOR30270-500GEA 0 EUR
APOSOR30270-500G
N-Fenilmaleimida 98%
N-Fenilmaleimida
Formula: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Pto. Ebullición: 162…163 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 85…87 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005502
Núm. CAS: 941-69-5
EINECS: 213-382-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III