4,5-Dimetil-o-fenilendiamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR30272-25G
OR30272-100G
OR30272-5G
APOSOR30272-25GEA
98.6
EUR
APOSOR30272-25G
APOSOR30272-100G
APOSOR30272-5G
4,5-Dimetil-o-fenilendiamina 97%
4,5-Dimetil-o-fenilendiamina
Formula:
C₈H₁₂N₂ Pto. de fusión: 127…129 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00007729 Núm. CAS: 3171-45-7 EINECS: 221-635-1 |