Isocianato de 2-bromofenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Bromo-2-isocyanatobenzene
OR30274-1G
OR30274-25G
OR30274-5G
APOSOR30274-1GEA
21.9
EUR
APOSOR30274-1G
APOSOR30274-25G
APOSOR30274-5G
Isocianato de 2-bromofenilo 97%
Isocianato de 2-bromofenilo
- May form small amount of sediment.
Formula:
C₇H₄BrNO MW: 198,02 g/mol Pto. Ebullición: 91…92 °C/5mmHg Densidad: 1,607 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 108 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001995 Núm. CAS: 1592-00-3 UN: 2206 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...