Nortropina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-endo)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
OR302770-25G OR302770-5G OR302770-50G
APOSOR302770-25GEA 66.7 EUR
APOSOR302770-25G APOSOR302770-5G APOSOR302770-50G
Nortropina
Nortropina
Formula: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047140
Núm. CAS: 538-09-0