2,3-Dihidro-2-indolona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30278-25G OR30278-5G
APOSOR30278-25GEA 24.8 EUR
APOSOR30278-25G APOSOR30278-5G
2,3-Dihidro-2-indolona
2,3-Dihidro-2-indolona
Formula: C₈H₇NO
Pto. Ebullición: 227 °C/73mmHg
Pto. de fusión: 123…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005711
Núm. CAS: 59-48-3
EINECS: 200-429-5