5-Methyl-2-furanmethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3029-1G OR3029-500MG
APOSOR3029-1GEA 55.1 EUR
APOSOR3029-1G APOSOR3029-500MG
5-Methyl-2-furanmethanol 95%
5-Methyl-2-furanmethanol
Formula: C₆H₈O₂
Densidad: 1,077 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130134
Núm. CAS: 3857-25-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III