Ácido 2,3-dimetilbenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30294-100G
APOSOR30294-100GEA 75.4 EUR
APOSOR30294-100G
Ácido 2,3-dimetilbenzoico 97%
Ácido 2,3-dimetilbenzoico
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Pto. de fusión: 144…146 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002479
Núm. CAS: 603-79-2
EINECS: 210-058-0