3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde
OR30299-100G OR30299-25G OR30299-500G
APOSOR30299-100GEA 116 EUR
APOSOR30299-100G APOSOR30299-25G APOSOR30299-500G
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Formula: C₁₅H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 120 °C/5,3mmHg
Pto. de fusión: 60…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003386
Núm. CAS: 6346-05-0
EINECS: 228-752-7