O-[(Benzyloxy)methyl]hydroxylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303003-1G OR303003-500MG
APOSOR303003-1GEA 0 EUR
APOSOR303003-1G APOSOR303003-500MG
O-[(Benzyloxy)methyl]hydroxylamine
O-[(Benzyloxy)methyl]hydroxylamine
Formula: C₈H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11111598
Núm. CAS: 895588-70-2