1-Carbamoylcyclopropane-1-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Carbamoylcyclopropanecarboxylic acid
OR303011-1G
APOSOR303011-1GEA 26.1 EUR
APOSOR303011-1G
1-Carbamoylcyclopropane-1-carboxylic acid
1-Carbamoylcyclopropane-1-carboxylic acid
Formula: C₅H₇NO₃
MW: 129,12 g/mol
Pto. de fusión: 185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190650
Núm. CAS: 6914-74-5