2,6-Diamino-5-bromopyrimidin-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,6-Diamino-5-bromopyrimidin-4(1H)-one
OR303016-1G OR303016-5G
APOSOR303016-1GEA 180 EUR
APOSOR303016-1G APOSOR303016-5G
2,6-Diamino-5-bromopyrimidin-4-ol
2,6-Diamino-5-bromopyrimidin-4-ol
Formula: C₄H₅BrN₄O
MW: 205,02 g/mol
Pto. de fusión: 256…257 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023262
Núm. CAS: 6312-72-7