2,6-Diamino-5-chloropyrimidin-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303017-1G OR303017-500MG
APOSOR303017-1GEA 270 EUR
APOSOR303017-1G APOSOR303017-500MG
2,6-Diamino-5-chloropyrimidin-4-ol
2,6-Diamino-5-chloropyrimidin-4-ol
Formula: C₄H₅ClN₄O
Pto. de fusión: 199…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22196157
Núm. CAS: 71552-22-2