1-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)-2-methylpropan-2-amine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR303019-1G
OR303019-500MG
APOSOR303019-1GEA
538
EUR
APOSOR303019-1G
APOSOR303019-500MG
1-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)-2-methylpropan-2-amine hydrochloride
1-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)-2-methylpropan-2-amine hydrochloride
Formula:
C₁₃H₂₀ClN Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22383947 Núm. CAS: 1034457-07-2 |