1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR303023-1G
APOSOR303023-1GEA 97.3 EUR
APOSOR303023-1G
1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020785
Núm. CAS: 83-10-3