Diethyl-2-{[(6-methoxypyridin-3-yl)amino]methylene}malonate
Proveedor: Apollo Scientific
OR303031-1G OR303031-500MG OR303031-5G
APOSOR303031-1GEA 180 EUR
APOSOR303031-1G APOSOR303031-500MG APOSOR303031-5G
Diethyl-2-{[(6-methoxypyridin-3-yl)amino]methylene}malonate
Diethyl-2-{[(6-methoxypyridin-3-yl)amino]methylene}malonate
Formula: C₁₄H₁₈N₂O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08457989
Núm. CAS: 53241-90-0