(2E)-2-{[4-Methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methylidene}-3-methylbutanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR303035-1G OR303035-500MG
APOSOR303035-1GEA 894 EUR
APOSOR303035-1G APOSOR303035-500MG
(2E)-2-{[4-Methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methylidene}-3-methylbutanoic acid
(2E)-2-{[4-Methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methylidene}-3-methylbutanoic acid
Formula: C₁₇H₂₄O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11112069
Núm. CAS: 387868-07-7