Methyl-4-hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-6-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR303040-1G OR303040-500MG
APOSOR303040-1GEA 538 EUR
APOSOR303040-1G APOSOR303040-500MG
Methyl-4-hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-6-carboxylate
Methyl-4-hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-6-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226227
Núm. CAS: 955884-97-6