tert-Butyl-3-[methoxy(methyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR303047-1G
OR303047-500MG
APOSOR303047-1GEA
336
EUR
APOSOR303047-1G
APOSOR303047-500MG
tert-Butyl-3-[methoxy(methyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylate
tert-Butyl-3-[methoxy(methyl)carbamoyl]cyclohexane-1-carboxylate
Formula:
C₁₄H₂₅NO₄ MW: 271,36 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22383958 Núm. CAS: 1393845-80-1 |