tert-Butyl-N-(2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)carbamate
Proveedor: Apollo Scientific
OR303048-1G OR303048-500MG
APOSOR303048-1GEA 538 EUR
APOSOR303048-1G APOSOR303048-500MG
tert-Butyl-N-(2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)carbamate
tert-Butyl-N-(2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)carbamate
Formula: C₁₅H₂₀N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19441845
Núm. CAS: 86499-69-6