1-(5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR303053-1G OR303053-500MG
APOSOR303053-1GEA 671 EUR
APOSOR303053-1G APOSOR303053-500MG
1-(5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
1-(5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
Formula: C₆H₉N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19213343
Núm. CAS: 856860-17-8