Benzyl-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]piperidine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR303056-1G
APOSOR303056-1GEA 128 EUR
APOSOR303056-1G
Benzyl-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]piperidine-1-carboxylate
Benzyl-4-[methoxy(methyl)carbamoyl]piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₆H₂₂N₂O₄
MW: 306,36 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07370044
Núm. CAS: 148148-48-5