Isotiocianato de isopropilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Isopropylisothiocyanate
OR30306-100G OR30306-25G
APOSOR30306-100GEA 143 EUR
APOSOR30306-100G APOSOR30306-25G
Isotiocianato de isopropilo
Isotiocianato de isopropilo
Formula: C₄H₇NS
MW: 101.17 g/mol
Pto. Ebullición: 136…138 °C
Densidad: 0.948 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037830
Núm. CAS: 2253-73-8
EINECS: 218-851-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1 II