4-Bromo-N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR303063-1G OR303063-500MG
APOSOR303063-1GEA 538 EUR
APOSOR303063-1G APOSOR303063-500MG
4-Bromo-N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
4-Bromo-N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
Formula: C₈H₆BrN₃O₂S₂
MW: 320,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02861948
Núm. CAS: 349614-28-4