5-Bromo-[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303064-1G OR303064-250MG OR303064-5G
APOSOR303064-1GEA 111 EUR
APOSOR303064-1G APOSOR303064-250MG APOSOR303064-5G
5-Bromo-[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
5-Bromo-[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Formula: C₆H₄BrN₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846492
Núm. CAS: 934266-82-7