4-Bromo-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR303065-1G OR303065-500MG
APOSOR303065-1GEA 336 EUR
APOSOR303065-1G APOSOR303065-500MG
4-Bromo-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
4-Bromo-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
Formula: C₉H₇BrN₂O₂S₂
MW: 319,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00592646
Núm. CAS: 331972-47-5