1-Chloro-2-methoxy-4-nitro-5-(prop-2-en-1-yloxy)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
OR303069-1G OR303069-500MG
APOSOR303069-1GEA 894 EUR
APOSOR303069-1G APOSOR303069-500MG
1-Chloro-2-methoxy-4-nitro-5-(prop-2-en-1-yloxy)benzene
1-Chloro-2-methoxy-4-nitro-5-(prop-2-en-1-yloxy)benzene
Formula: C₁₀H₁₀ClNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22573545
Núm. CAS: 1407532-81-3