(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-ylamino)fumaric acid dimethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR303078-1G OR303078-500MG
APOSOR303078-1GEA 180 EUR
APOSOR303078-1G APOSOR303078-500MG
(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-ylamino)fumaric acid dimethyl ester
(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-ylamino)fumaric acid dimethyl ester
Formula: C₁₀H₁₁N₃O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22580727
Núm. CAS: 60458-95-9