Methyl-6-amino-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR303095-1G OR303095-500MG
APOSOR303095-1GEA 671 EUR
APOSOR303095-1G APOSOR303095-500MG
Methyl-6-amino-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl-6-amino-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Formula: C₆H₅Cl₂N₃O₂
MW: 222,03 g/mol
Pto. de fusión: 168…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16660543
Núm. CAS: 502142-81-6