Methyl (3E)-4-(2-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR303101-1G OR303101-500MG
APOSOR303101-1GEA 538 EUR
APOSOR303101-1G APOSOR303101-500MG
Methyl (3E)-4-(2-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Methyl (3E)-4-(2-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Formula: C₁₁H₉BrO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22573543
Núm. CAS: 956476-32-7