Methyl-2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303108-1G OR303108-500MG
APOSOR303108-1GEA 1070 EUR
APOSOR303108-1G APOSOR303108-500MG
Methyl-2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)acetate
Methyl-2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18399380
Núm. CAS: 499789-92-3