Methyl-2-(2-nitrobenzylidene)acetoacetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303109-1G
APOSOR303109-1GEA 180 EUR
APOSOR303109-1G
Methyl-2-(2-nitrobenzylidene)acetoacetate
Methyl-2-(2-nitrobenzylidene)acetoacetate
Formula: C₁₂H₁₁NO₅
MW: 249,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00551860
Núm. CAS: 39562-27-1
EINECS: 400-650-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III