2-Cloro-4-nitrobenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30311-100G OR30311-25G
APOSOR30311-100GEA 499 EUR
APOSOR30311-100G APOSOR30311-25G
2-Cloro-4-nitrobenzonitrilo
2-Cloro-4-nitrobenzonitrilo
Formula: C₇H₃ClN₂O₂
Pto. de fusión: 78…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052203
Núm. CAS: 28163-00-0