tert-Butyl-11-azatricyclo[6.2.1.0
Proveedor: Apollo Scientific
OR303116-1G OR303116-500MG
APOSOR303116-1GEA 671 EUR
APOSOR303116-1G APOSOR303116-500MG
tert-Butyl-11-azatricyclo[6.2.1.0
tert-Butyl-11-azatricyclo[6.2.1.0^{2,7}]undeca- 2,4,6,9-tetraene-11-carboxylate
Formula: C₁₅H₁₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22573547
Núm. CAS: 5176-28-3