tert-Butyl-4-(methoxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR303122-1G OR303122-500MG
APOSOR303122-1GEA 671 EUR
APOSOR303122-1G APOSOR303122-500MG
tert-Butyl-4-(methoxymethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-(methoxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₂₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779470
Núm. CAS: 509147-78-8