tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR303124-1G
OR303124-250MG
OR303124-5G
APOSOR303124-1GEA
98.6
EUR
APOSOR303124-1G
APOSOR303124-250MG
APOSOR303124-5G
tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
Formula:
C₁₁H₂₀N₂O₂ Pto. de fusión: 110…112 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04115128 Núm. CAS: 141449-85-6 |