Methyl-6-amino-5-iodonicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
OR303135-1G OR303135-5G
APOSOR303135-1GEA 81.2 EUR
APOSOR303135-1G APOSOR303135-5G
Methyl-6-amino-5-iodonicotinate
Methyl-6-amino-5-iodonicotinate
Formula: C₇H₇IN₂O₂
Pto. de fusión: 164…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16660021
Núm. CAS: 211308-80-4