2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carboxylic acid 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR303157-1G
OR303157-500MG
APOSOR303157-1GEA
336
EUR
APOSOR303157-1G
APOSOR303157-500MG
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carboxylic acid 97+%
2,2-Dimethyl-2H-chromene-6-carboxylic acid
Formula:
C₁₂H₁₂O₃ Pto. de fusión: 155…160 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06208181 Núm. CAS: 34818-56-9 |